Få mere at vide
1,3-Dibromo-5-fluorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11497377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497377 25 g 25g
11487377 5 g 5g
11407387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15078.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253,896 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1435-51-4
Molekylær formel C6H3Br2F
Molekylvægt (g/mol) 253.896
MDL nummer MFCD00061119
InChI nøgle ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
IUPAC navn 1,3-dibrom-5-fluorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
Tæthed 2.018
Kogepunkt 204 °C til 206 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.577
Mængde 25 g
Beilstein 2353462
Formel vægt 253.91
Procent renhed ≥98%