Få mere at vide
1,3-dibrom-2-chlor-5-fluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437056 25 g 25g
11427056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25376.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 179897-90-6
Molekylær formel C6H2Br2ClF
Molekylvægt (g/mol) 288.34
MDL nummer MFCD00061122
InChI nøgle PZKDJJMHRYNBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene, 2,6-dibromo-4-fluorochlorobenzene, 2-chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene, 4-chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, benzene, 1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro, pubchem3411, acmc-1c9lw, 2,6-dibromo-4-fluoro-1-chlorobenzene, benzene,1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro
PubChem CID 2724604
IUPAC navn 1,3-dibrom-2-chlor-5-fluorbenzen
SMIL FC1=CC(Br)=C(Cl)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Mængde 25 g
Formel vægt 288.35
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene