Få mere at vide
1,3-Dibenzylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibenzylurea |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c18-15(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,16,17,18) |
| Formel vægt | 240.1263 |