CAS RN 1466-67-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,3-Dibenzylurea, TRC
CAS: 1466-67-7 Molekylær formel: C15 H16 N2 O Molekylvægt (g/mol): 240.3 Synonym: Lacosamide Impurity C,N,N'-Bis(phenylmethyl)urea,N,N'-Dibenzylurea,sym-Dibenzylurea IUPAC navn: 1,3-dibenzylurea SMIL: O=C(NCc1ccccc1)NCc2ccccc2