Få mere at vide
1,3-Diacetylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347970 5 g Glasflaske 5g
10337970 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170090050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6781-42-6 | Molekylformel: C10H10O2 | Molekylvægt: 162,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6781-42-6
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00008740
InChI nøgle VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
IUPAC navn 1-(3-acetylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Diacetylbenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35,0 °C til 37,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 150,0 °C til 155,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(COCH3)2
Brydningsindeks 1,5485 til 1,5505
Mængde 5 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning