Få mere at vide
1,3-Diacetylbenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494937 1 g 1g
11404947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21880.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6781-42-6 | Molekylformel: C10H10O2 | Molekylvægt: 162,19 g/mol
1,3-diacetylbenzen blev brugt til fremstilling af polyhydroxylerede analoger. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukter i organisk syntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1,3-diacetylbenzen blev brugt til fremstilling af polyhydroxylerede analoger. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukter i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, benzen, kloroform.
Bemærk
Opbevar det et køligt, tørt sted i tæt lukkede beholdere. Opbevar det væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6781-42-6
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00008740
InChI nøgle VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diacetylbenzene
Smeltepunkt 35 °C til 37 °C
Kogepunkt 150 °C til 155 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Beilstein 2042511
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, benzen, kloroform.
IUPAC navn 1-(3-acetylphenyl)ethan-1-on
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%