Få mere at vide
1,3-Cyclohexanediol, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11336796
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336796 25 g 25g
11326796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04110.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
1,3-Cyclohexandiol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-Cyclohexandiol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-01-8
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00039458
InChI nøgle RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC navn cyclohexan-1,3-diol
SMIL C1CC(CC(C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cyclohexanediol
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt ∼30°C
Kogepunkt 246°C to 247°C
Mængde 25 g
Beilstein 2036654
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%