Få mere at vide
1,3-Cyclohexanediol, 98%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10427680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10427680 10 g Glasflaske 10g
10274180 25 g Glasflaske 25g
10385930 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111140100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-01-8
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00039458
InChI nøgle RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC navn cyclohexan-1,3-diol
SMIL C1CC(CC(C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Cyclohexanediol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30°C
Farve Gul
Kogepunkt 246°C to 247°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(OH)2
Brydningsindeks 1.4950 to 1.497
Mængde 10 g
Beilstein 06, 740
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske efter smeltning