Få mere at vide
1-(3-chlor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10332383
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10332383 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10493172 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10332383 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10071CB
Kemiske identifikatorer
CAS 3226-34-4
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00100492
InChI nøgle GBWVDQBTXFIIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-3'-chloroacetophenone, 2'-hydroxy-3'-chloro acetophenone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone #, 2 inverted exclamation mark-hydroxy-3-chloroacetophenone
PubChem CID 593414
IUPAC navn 1-(3-chlor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(O)C(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.59
Procent renhed 97%
Grad Teknisk