Få mere at vide
1,3-Butanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 107-88-0 |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Tæthed | 1.005 g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 203°C to 204°C |
| Molekylær formel | CH3CH(OH)CH2CH2OH |
| MDL nummer | MFCD00004554 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | (±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.12 |
| Grad | Research |