Få mere at vide
(+/-)-1,3-butanediol, 99%
Beskrivelse
(± )-1,3-butandiol fungerer som en comonomer ved fremstilling af polyurethan- og polyesterharpikser. Det bruges som et fugtighedsbevarende middel (for at forhindre tab af fugt) i kosmetik, især i hårspray og setting lotion. Det bruges i overfladeaktive stoffer, blæk, opløsningsmidler til naturlige og syntetiske smagsstoffer. Det er involveret i syntesen af dobbelte peroxisomproliferator-aktiverede gamma- og deltaagonister, der fungerer som euglykæmiske midler, som bruges til behandling af diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(^+)-1,3-butandiol fungerer som en comonomer ved fremstilling af polyurethan- og polyesterharpikser. Det bruges som et fugtighedsbevarende middel (for at forhindre tab af fugt) i kosmetik, især i hårspray og setting lotion. Det bruges i overfladeaktive stoffer, blæk, opløsningsmidler til naturlige og syntetiske smagsstoffer. Det er involveret i syntesen af dobbelte peroxisomproliferator-aktiverede gamma- og deltaagonister, der fungerer som euglykæmiske midler, som bruges til behandling af diabetes.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, chlorformiater og reduktionsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-1,3-Butanediol |
| Smeltepunkt | -50 °C |
| Tæthed | 1.005 |
| Kogepunkt | 203 °C til 204 °C |
| Flammepunkt | 109 °C (249 °F) |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1731276 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |