Få mere at vide
(+/-)-1,3-butandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409183
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409183 2500 mL 2500ml
11499173 500 mL 500ml
11419183 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11684.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
(± )-1,3-butandiol fungerer som en comonomer ved fremstilling af polyurethan- og polyesterharpikser. Det bruges som et fugtighedsbevarende middel (for at forhindre tab af fugt) i kosmetik, især i hårspray og setting lotion. Det bruges i overfladeaktive stoffer, blæk, opløsningsmidler til naturlige og syntetiske smagsstoffer. Det er involveret i syntesen af dobbelte peroxisomproliferator-aktiverede gamma- og deltaagonister, der fungerer som euglykæmiske midler, som bruges til behandling af diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-1,3-butandiol fungerer som en comonomer ved fremstilling af polyurethan- og polyesterharpikser. Det bruges som et fugtighedsbevarende middel (for at forhindre tab af fugt) i kosmetik, især i hårspray og setting lotion. Det bruges i overfladeaktive stoffer, blæk, opløsningsmidler til naturlige og syntetiske smagsstoffer. Det er involveret i syntesen af dobbelte peroxisomproliferator-aktiverede gamma- og deltaagonister, der fungerer som euglykæmiske midler, som bruges til behandling af diabetes.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, chlorformiater og reduktionsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-88-0
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00004554
InChI nøgle PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC navn butan-1,3-diol
SMIL CC(CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-1,3-Butanediol
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 1.005
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 109°C (249°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.44
Mængde 2500 mL
Beilstein 1731276
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1567
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99%