Få mere at vide
(±)-1,3-Butanediol, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10145593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10145593 250 mL Glasflaske 250ml
10386260 1 L Glasflaske 1 L
10559990 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10063713 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10145593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.63 DKK
    192.65 DKK / 250ml
    Spare 31.98 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-88-0
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00004554
InChI nøgle PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC navn butan-1,3-diol
SMIL CC(CCO)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (±)-1,3-Butanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -54,0 °C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 203,0 °C til 204,0 °C
Flammepunkt 109 °C
Antændelsesrest 0,05% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4385 til 1,4405
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 477
Merck Index 15, 1570
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, methylethylketon, ethanol, let opløselig i ether, praktisk talt uopløselig i alifatiske kulbrinter, benzen, toluen og ccl4.
Viskositet 24,6 mm2/s (50 °C)
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske