Få mere at vide
1-(3-brompropoxy)-2-nitrobenzen, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10341263 5 g Glasflaske 5g
10649964 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385240050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 104147-69-5
MDL nummer MFCD00596660
InChI nøgle HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 7172300
IUPAC navn 1-(3-brompropoxy)-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Farve Gul
Kogepunkt 131 °C til 132 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10BrNO3
Lineær formel NO2C6H4O(CH2)3Br
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 260.09
Formel vægt 260.09
Procent renhed 90+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.