Få mere at vide
1-(3-Bromphenyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351543
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351543 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10351543 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32910DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 294877-33-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7BrN2
MDL nummer MFCD06797472
Mængde 1 g
Synonym 1-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl pyrazole, 1-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-1h-pyrazol-1-yl bromobenzene, 3-bromophenyl pyrazole, acmc-209h9b, 1h-pyrazole,1-3-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl
InChI nøgle KUWAIOZTKMAIPI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)N2C=CC=N2
IUPAC navn 1-(3-bromphenyl)pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 223.073
PubChem CID 7127804
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%