Få mere at vide
1-(3-brombenzyl)-4-methylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366795
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11366795 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10174054 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366795 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55910DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 414885-80-6
Molekylær formel C13H19BrN2
Molekylvægt (g/mol) 283.21
MDL nummer MFCD00811036
InChI nøgle XUIRKBKKWOVRIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-3-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-3-bromobenzyl-4-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine,1-3-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl, 1-3-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5266396
PubChem CID 764720
IUPAC navn 1-[(3-bromphenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepan
SMIL CN1CCCN(CC2=CC(Br)=CC=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 283.21
Procent renhed 97%