Få mere at vide
1-(3-brombenzyl)-1H-imidazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162744
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10162744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10162744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43210DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole
CAS 72459-47-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9BrN2
MDL nummer MFCD08271919
Mængde 1 g
Synonym 1-3-bromobenzyl-1h-imidazole, 1-3-bromophenyl methyl imidazole, 1-3-bromobenzyl imidazole, 1-3-bromophenyl methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-3-bromophenyl methyl, d07jmo, 3-bromophenyl methyl imidazole
InChI nøgle BGYZLOIBJCHCTI-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CC(CN2C=CN=C2)=C1
IUPAC navn 1-[(3-bromphenyl)methyl]imidazol
Molekylvægt (g/mol) 237.10
PubChem CID 10220337
Formel vægt 237.1
Procent renhed 97%