Få mere at vide
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzen, 98+%
Artikelnummer. 11460163
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460163 250 g 250g
11450163 50 g 50g
11440163 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11360.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-31-3 | C8H4F6 | 214,11 g/mol
1,3-bis(trifluormethyl)benzen gennemgår regioselektiv metalering og efterfølgende carboxylering i position 2 for at give 2,6-bis(trifluormethyl)benzoesyre. en bekvem, selektiv syntese af bis[2,4-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanderivater med 1,3-bis(trifluormethyl)benzen som udgangsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-bis(trifluormethyl)benzen gennemgår regioselektiv metalering og efterfølgende carboxylering i position 2 for at give 2,6-bis(trifluormethyl)benzoesyre. en bekvem, selektiv syntese af bis[2,4-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanderivater med 1,3-bis(trifluormethyl)benzen som udgangsmateriale.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-31-3
Molekylær formel C8H4F6
Molekylvægt (g/mol) 214.11
MDL nummer MFCD00000392
InChI nøgle SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-bis trifluoromethyl, 1,3-di trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-benzene, m-bis trifluoromethyl benzene, m-ditrifluoromethylbenzene, hexafluoro-m-xylene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-m-xylene, mtf-tfm, a,a,a,a',a',a'-hexafluoro-m-xylene
PubChem CID 223106
IUPAC navn 1,3-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 1.378
Kogepunkt 115°C to 117°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.379
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2052589
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vægt 214.11
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene