Få mere at vide
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzen, 98+%
Beskrivelse
1,3-bis(trifluormethyl)benzen gennemgår regioselektiv metalering og efterfølgende carboxylering i position 2 for at give 2,6-bis(trifluormethyl)benzoesyre. en bekvem, selektiv syntese af bis[2,4-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanderivater med 1,3-bis(trifluormethyl)benzen som udgangsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-bis(trifluormethyl)benzen gennemgår regioselektiv metalering og efterfølgende carboxylering i position 2 for at give 2,6-bis(trifluormethyl)benzoesyre. en bekvem, selektiv syntese af bis[2,4-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanderivater med 1,3-bis(trifluormethyl)benzen som udgangsmateriale.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Tæthed | 1.378 |
| Kogepunkt | 115°C to 117°C |
| Flammepunkt | 26°C (78°F) |
| Lugt | Aromatic |
| Brydningsindeks | 1.379 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2052589 |
| Vis mere |