Tekniske data
| Alpha vektor | BISBISTRIFLUORMETHYLPHENYLTHIOUREA |
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
| Smeltepunkt | 150 °C til 157 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 500.3 |
| Fysisk form | Krystallint pulver eller krystaller |