Få mere at vide
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Artikelnummer. 16637052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16637052 1 g
16647052 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.54 DKK
    805.65 DKK / 1g
    Spare 89.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1060-92-0
Molekylær formel C17H8F12N2S
Molekylvægt (g/mol) 500.31
MDL nummer MFCD00829878
InChI nøgle RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Schreiner's Thiourea Catalyst
IUPAC navn 1,3-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thiourinstof
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Alpha vektor BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smeltepunkt 150°C to 157°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 500.3
Fysisk form Crsytalline Powder or Crystals
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea