Få mere at vide
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10045173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10045173 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10045173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382420050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 282109-83-5
Molekylær formel C27H39BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 478.42
MDL nummer MFCD04971187
InChI nøgle KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, sipr-hbf4, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 4,5-dihydro-1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium tetrafluoroborate, n,n'-bis 2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium tetrafluoroborate, sipr.hbf4, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolinium tetrafluoroborate, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl-4,5-dihydro-imidazolium tetra-fluoroborate
PubChem CID 11375006
IUPAC navn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-4,5-dihydroimidazol-1-ium;tetrafluoroborate
SMIL [B-](F)(F)(F)F.CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N2CC[N+](=C2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve White
Elementær analyse 97.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 478.42
Procent renhed 97+%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.