Få mere at vide
1,3-Benzothiazol-6-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10833001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10833001 5 g Glasflaske 5g
10696810 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10833001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431150050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 19989-67-4 | C8H5NOS | 163,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19989-67-4
Molekylær formel C8H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 163.2
InChI nøgle AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
PubChem CID 15089709
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92,0 °C til 93,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 163.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzothiazole-6-carbaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.