Få mere at vide
1,3-benzothiazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10418192
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10418192 1 g 1g
10181252 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10418192 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06004DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6639-57-2
Molekylær formel C8H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 163.194
MDL nummer MFCD00526215
InChI nøgle RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.2
Procent renhed 97%