Få mere at vide
1,3-benzothiazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181252
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10181252 250 mg 250mg
10418192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181252 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06004CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6639-57-2
Molekylær formel C8H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 163.194
MDL nummer MFCD00526215
InChI nøgle RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.2
Procent renhed 97%