Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Benzenedimethanol |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 56.0°C to 60.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 154.0°C to 159.0°C (13.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Benzenedimethanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.