Få mere at vide
1,3-Benzenedimethanol, 98%
Artikelnummer. 10022610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10022610 2 g Glasflaske 2g
10032610 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10022610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188200020
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-18-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00004649
InChI nøgle YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
IUPAC navn [3-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzenedimethanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56.0°C to 60.0°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 154.0°C to 159.0°C (13.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CH2OH)2
Mængde 2 g
Beilstein 06, 914
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzenedimethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.