Få mere at vide
1,3-Benzenedimethanol, 98%
Artikelnummer. 11411037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411037 1 g 1g
11421037 5 g 5g
11431037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23417.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,3-Benzenedimethanol blev brugt i syntesen af en række tværbundne poly(orthocarbonater)er. Det blev også brugt til syntese af blandet-tethered system, der kræves til fremstilling af e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrroladdukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Benzenedimethanol blev brugt i syntesen af en række tværbundne poly(orthocarbonater)er. Det blev også brugt til syntese af blandet-tethered system, der kræves til fremstilling af e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrroladdukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-18-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00004649
InChI nøgle YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
IUPAC navn [3-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzenedimethanol
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 154°C to 159°C (13 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1562398
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%