Få mere at vide
1,3-Benzendimethanamin, TRC
Artikelnummer. 30136913
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30136913 500 mg -
30136397 2.5 g 2.5g
17975055 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203578500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1477-55-0
Molekylær formel C8 H12 N2
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Synonym m-Xylene-α,α'-diamine (6CI,8CI), 1,3-Benzenebis(methylamine), 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, 1,3-Xylylenediamine, 3-(Aminomethyl)benzylamine, Aradur 22, Aramine 31-487, Benzene-1,3-diyldimethanamine, Epilink MX, Euredur 22, MXDA, NSC 61568, Shoamine X, m-(α,α'-Diamino)xylene, m-Xylene diamine, m-Xylylene-α,α'-diamine, m-Xylylenediamine, α,α'-Diamino-m-xylene, α,α'-m-Xylenediamine, 1,3-Benzenedimethanamine
IUPAC navn [3-(aminomethyl)phenyl]methanamin
SMIL NCc1cccc(CN)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzenebis(methylamine)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Formel vægt 136.1