Få mere at vide
1-(3-Aminophenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. p-7044455
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11372546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06513.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2454-37-7
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00007798
InChI nøgle QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
IUPAC navn 1-(3-aminophenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Smeltepunkt 66°C to 69°C
Kogepunkt 217°C
Flammepunkt 157°C (314°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2802415
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%