Få mere at vide
1-(3-aminophenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11382546
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382546 100 g 100g
11372546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06513.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2454-37-7
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00007798
InChI nøgle QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
IUPAC navn 1-(3-aminophenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Smeltepunkt 66 °C til 69 °C
Kogepunkt 217 °C
Flammepunkt 157 °C (314 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 2802415
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%