Få mere at vide
1-(3-aminophenyl)ethanol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Aminophenyl)ethanol |
| Smeltepunkt | 66 °C til 69 °C |
| Kogepunkt | 217 °C |
| Flammepunkt | 157 °C (314 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2802415 |
| Formel vægt | 137.18 |
| Procent renhed | 98% |