Få mere at vide
1-[3-amino-5-(4-chlorphenyl)-2-thienyl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | 1-[3-amino-5-(4-chlorphenyl)thiophen-2-yl]ethan-1-on |
| Formel vægt | 251.74 |
| Procent renhed | 97% |