Få mere at vide
1-[3-amino-5-(4-chlorphenyl)-2-thienyl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10643455 10 g 10g
10089251 250 mg 250mg
10456082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00604EA
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-02-7
Molekylær formel C12H10ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 251.73
MDL nummer MFCD00068162
InChI nøgle DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2777494
SMIL CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
IUPAC navn 1-[3-amino-5-(4-chlorphenyl)thiophen-2-yl]ethanon
Formel vægt 251.74
Procent renhed 97%