Få mere at vide
1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10510942
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10510942 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10510942 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05715DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-05-4
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00068015
InChI nøgle XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 259653
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3'-allyl-4'-hydroxyacetophenone, acetophenone, 3'-allyl-4'-hydroxy, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propenyl phenyl, 1-4-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, zlchem 1234
Formel vægt 176.21
Procent renhed 95%