Få mere at vide
1,3-Adamantanediol, TRC
Artikelnummer. 30135262
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135262 25 g
30132963 10 g
30010007 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20808025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5001-18-3
Molekylær formel C10H16O2
Molekylvægt (g/mol) 168.23
Synonym 1,3-Adamantandiol, 1,3-Dihydroxyadamantane;
IUPAC navn Adamantane-1,3-diol
SMIL O[C@@]1(C[C@]2(O)C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Adamantanediol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2
Formel vægt 168.115