Få mere at vide
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene |
| Smeltepunkt | 261 °C til 265 °C |
| Farve | Brun til gul |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 543.1 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene