Få mere at vide
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzen, 97%
Artikelnummer. 15487797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487797 1 g 1g
15497797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37636.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7511-49-1 | C24H15Br3 | 543,096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7511-49-1
Molekylær formel C24H15Br3
Molekylvægt (g/mol) 543.096
MDL nummer MFCD00362911
InChI nøgle HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1':3',1-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl, 4'-bromo-3,5-bis 4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, acmc-209ox3, ksc496e7d, 1,3,5-tris p-bromophenyl benzene, 1,3,5-tri 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1'
PubChem CID 232761
IUPAC navn 1,3,5-tris(4-bromphenyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Smeltepunkt 261°C to 265°C
Farve Brun til gul
Mængde 1 g
Formel vægt 543.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene