missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30240547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240547 500 mg
30240839 50 mg
30240694 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT875008500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 118727-34-7
Molekylær formel C24H21N3
Molekylvægt (g/mol) 351.44
IUPAC navn 4-[3,5-bis(4-aminophenyl)phenyl]aniline
SMIL Nc1ccc(cc1)c2cc(cc(c2)c3ccc(N)cc3)c4ccc(N)cc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21N3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H,25-27H2
Formel vægt 351.1735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.