CAS RN 118727-34-7
IUPAC Navn:
3',5'-bis(4-aminophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Synonymer:
3',5'-bis(4-aminophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Molekylvægt (g/mol):
351.45
Molekylformel:
C24H21N3
InChi Key:
QHQSCKLPDVSEBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene, TRC
CAS: 118727-34-7 Molekylær formel: C24H21N3 Molekylvægt (g/mol): 351.44 IUPAC navn: 4-[3,5-bis(4-aminophenyl)phenyl]aniline SMIL: Nc1ccc(cc1)c2cc(cc(c2)c3ccc(N)cc3)c4ccc(N)cc4