Få mere at vide
1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2 |
| Formel vægt | 399.1583 |