Få mere at vide
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439340
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439340 1 g 1g
11449340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50225.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2644-93-1 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3,5-Trimethyl
-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2644-93-1
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00159623
InChI nøgle HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Kogepunkt 132°C (12 mmHg)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%