Få mere at vide
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510138
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10101022
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC14704DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2644-93-1
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
InChI nøgle HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%