Få mere at vide
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101022
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10101022 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10001364 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14704DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 2644-93-1
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
InChI nøgle HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%