Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxybenzen, 99%
Artikelnummer. 10746233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746233 10 g Glasflaske 10g
10562371 50 g Glasflaske 50g
10165733 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160550100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-23-8
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00008385
InChI nøgle LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50,0 °C til 53,0 °C
Farve Hvid til cremet
Tæthed 85g/mL
Kogepunkt 255,0 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3(OCH3)3
Mængde 10 g
Beilstein 06, 1101
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, opløselige i methanol
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /