Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxybenzen, 99%
Artikelnummer. 11461738
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461738 50 g 50g
11451738 10 g 10g
11471738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13981.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168,19 g/mol
1,3,5-Trimethoxybenzen er en nøglekomponent i den kinesiske roselugt. Det bruges som kosmetiske midler. Det blev anvendt som sekundær standard i kvantitativ proton-NMR-spektroskopi af lægemidler. Det spalter p-methoxybenzyl-beskyttelsesgruppen på forskellige alkoholer og syrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Trimethoxybenzen er en nøglekomponent i den kinesiske roselugt. Det bruges som kosmetiske midler. Det blev anvendt som sekundær standard i kvantitativ proton-NMR-spektroskopi af lægemidler. Det spalter p-methoxybenzyl
-beskyttende gruppe på forskellige alkoholer og syrer. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-23-8
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00008385
InChI nøgle LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethoxybenzene
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Kogepunkt 255 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 1307993
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethoxybenzene