Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxybenzen, 99%
Beskrivelse
1,3,5-Trimethoxybenzen er en nøglekomponent i den kinesiske roselugt. Det bruges som kosmetiske midler. Det blev anvendt som sekundær standard i kvantitativ proton-NMR-spektroskopi af lægemidler. Det spalter p-methoxybenzyl-beskyttelsesgruppen på forskellige alkoholer og syrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3,5-Trimethoxybenzen er en nøglekomponent i den kinesiske roselugt. Det bruges som kosmetiske midler. Det blev anvendt som sekundær standard i kvantitativ proton-NMR-spektroskopi af lægemidler. Det spalter p-methoxybenzyl
-beskyttende gruppe på forskellige alkoholer og syrer. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| Smeltepunkt | 51 °C til 53 °C |
| Kogepunkt | 255 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1307993 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 168.19 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3,5-Trimethoxybenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethoxybenzene