Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. p-7080784
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11468703
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10473.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14227-18-0 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
2,4,6-Trimethoxynitrobenzen bruges som kemikalier, farmaceutisk mellemprodukt, kemisk forskning, anvendelsesmellemprodukt, farmaceutiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethoxynitrobenzen bruges som kemikalier, farmaceutisk mellemprodukt, kemisk
forskning, applikationsmellemprodukt, farmaceutiske reagenser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14227-18-0
Molekylær formel C9H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 213.189
MDL nummer MFCD00016992
InChI nøgle VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518903
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 150°C to 153°C
Mængde 5 g
Beilstein 2277262
Synonym 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.19
Procent renhed 98%