Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzen, 98%
Beskrivelse
2,4,6-Trimethoxynitrobenzen bruges som kemikalier, farmaceutisk mellemprodukt, kemisk forskning, anvendelsesmellemprodukt, farmaceutiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
forskning, applikationsmellemprodukt, farmaceutiske reagenser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene |
| Smeltepunkt | 150 °C til 153 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2277262 |
| Synonym | 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, # |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 213.19 |
| Procent renhed | 98% |