Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11468703
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468703 5 g 5g
11478703 25 g 25g
11488703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10473.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 14227-18-0 | C9H11NO5 | 213,189 g/mol
2,4,6-Trimethoxynitrobenzen bruges som kemikalier, farmaceutisk mellemprodukt, kemisk forskning, anvendelsesmellemprodukt, farmaceutiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethoxynitrobenzen bruges som kemikalier, farmaceutisk mellemprodukt, kemisk
forskning, applikationsmellemprodukt, farmaceutiske reagenser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14227-18-0
Molekylær formel C9H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 213.189
MDL nummer MFCD00016992
InChI nøgle VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518903
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 150°C to 153°C
Mængde 5 g
Beilstein 2277262
Synonym 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.19
Procent renhed 98%